810253P
Avanti
dehydroergosterol (DHE)
ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol, powder
Sinónimos:
DHE
Seleccione un Tamaño
119,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
119,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (810253P-1mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810253P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
O[C@H]1CC[C@]2(C(=CC=C3[C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@H](C)\C=C\[C@@H](C(C)C)C)(CC=C32)C)C1)C
InChI
1S/C28H42O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,14,18-20,22,24-25,29H,11-13,15-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,27-,28+/m0/s1
Clave InChI
QSVJYFLQYMVBDR-CMNOFMQQSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)