Merck
792518C
Avanti
16:0-18:1(n9) PE - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (IsoPure)
Seleccione un Tamaño
10 MG
214,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
214,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H76NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
718.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL in chloroform
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Clave InChI
FHQVHHIBKUMWTI-OTMQOFQLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792518C-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)