Merck
700270P
Avanti
Murideoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-cholanic acid-3α,6ß-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O4
Número de CAS:
Peso molecular:
392.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.25
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700270P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable