700268P
Avanti
Glycolithocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide, Lithocholylglycine, N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine
Seleccione un Tamaño
168,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
168,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)