Merck
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
177,00 €
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
177,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H38O3
Número de CAS:
Peso molecular:
374.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
envase
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clave InChI
KIQFUORWRVZTHT-OPTMKGCMSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)