Merck
700232P
Avanti
α-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,6β,7α-triol
Seleccione un Tamaño
1 MG
154,00 €
5 MG
462,00 €
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
154,00 €
5 MG
462,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O5
Número de CAS:
Peso molecular:
408.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Clave InChI
DKPMWHFRUGMUKF-GDYCBZMLSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)