Saltar a
C-249
Cariprazine-D8 solution
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24D8Cl2N4O
Número CAS:
Peso molecular:
435.46
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v))
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
50.0 °F
flash_point_c
10 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)