Documentos
700216P
Avanti
7-Ketodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol-7-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H38O5
Número de CAS:
Peso molecular:
406.56
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700216P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable