Merck
700199P
Avanti
Ursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol
Seleccione un Tamaño
10 MG
177,00 €
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
177,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O4
Número de CAS:
Peso molecular:
392.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 10 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clave InChI
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700199p-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)