Merck
700197P
Avanti
Deoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O4
Número de CAS:
Peso molecular:
392.57
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 10 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700197P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable