Documentos clave
Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
87,50 €
87,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
87,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
87,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
aluminum
anodized aluminum
Características
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 0025000638
Descripción general
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)