Documentos clave
Z768006
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL without handles
Seleccione un Tamaño
1 EA
155,00 €
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
155,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
aluminum
Características
fits flask 100 mL without handles
Holds 1x 100 ml
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 0025000634
Descripción general
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 100ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)