Documentos clave
Z768022
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 500 mL without handles
Seleccione un Tamaño
1 EA
212,00 €
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
212,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
aluminum
Características
fits flask 500 mL without handles
Holds 1x 500 ml
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 0025000639
Descripción general
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 500ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)