Documentos clave
Z742772
Kern EW-N series toploader balances
Kern EW 420-3NM+YKA-03, weighing capacity 420 g, resolution: ±0.003 g, linearity: 0.001 g
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
Seleccione un Tamaño
1 EA
970,00 €
970,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
970,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
970,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
220 - 240 V AC, universal plug set
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern EW 420-3NM+YKA-03
intervalo de medición de la capacidad de pesada
420 g, resolution: ±0.003 g, linearity: 0.001 g
plataforma diám.
118 mm
Descripción general
  • Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
  • Stable temperature behaviour
  • Short stabilisation time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Precise counting: The automatic reference weight optimisation of reference weight gradually improves the averag piece weight value
  • GLP/ISO record keeping of weight values
  • Percentage determination
  • Totalising of pieces when counting
  • Draught shield standard for models with weighing plate size Ø 118 mm, weighing space WxDxH 158×130×78 mm
  • Protective working cover included with delivery
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)