Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Kern EW-N series toploader balances
Products
Categoría de producto
balances (8)
Fabricante
Diámetro (mm)
Capacidad de pesada (g)
Resolución (g)
Tamaño del envase
Filtre los productos.
Showing 1-8 of 8
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z742779
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 2200-2NM+YKA-03, weighing capacity 2200 g, resolution: ±0.01 g, linearity: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742784
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 6200-2NM+YKA-03, weighing capacity 6200 g, resolution: ±0.03 g, linearity: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742774
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 620-3NM+YKA-03, weighing capacity 620 g, resolution: ±0.003 g, linearity: 0.001 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742786
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 12000-1NM+YKA-03, weighing capacity 12000 g, resolution: ±0.2 g, linearity: 0.1 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742770
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 220-3NM+YKA-03, weighing capacity 220 g, resolution: ±0.002 g, linearity: 0.002 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742777
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 820-2NM+YKA-03, weighing capacity 820 g, resolution: ±0.01 g, linearity: 0.01 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742772
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 420-3NM+YKA-03, weighing capacity 420 g, resolution: ±0.003 g, linearity: 0.001 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742781
Kern EW-N series toploader balances,
Kern EW 4200-2NM+YKA-03, weighing capacity 4200 g, resolution: ±0.02 g, linearity: 0.01 g