Z681245
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 50 mL
Seleccione un Tamaño
218,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
218,00 €
Productos recomendados
entrada CA/CC
240 V
Materiales
fiberglass
Características
CE compliant
fits flask 50 mL
fabricante / nombre comercial
BriskHeat
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
0-482 °C temp. range
Descripción general
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
- Self-supporting - can be used directly on bench
- Temperatures up to 900°F (482°C)
- Molded to fit round-bottom flasks
- Stackable for easy storage
- 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)