Documentos clave
22949
Supelco
Unión, reducción
zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinónimos:
Uniones Valco®
Seleccione un Tamaño
1 EA
25,10 €
25,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
25,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
25,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI Valco® IZR21C
calibre tamaño
0.25 mm
Adaptador
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
compatibilidad
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Descripción general
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2