Documentos clave
Z675601
Polyethylene carboy with spigot
size 20 L
Seleccione un Tamaño
1 EA
277,00 €
277,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
277,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
277,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
high-density polyethylene (Bottle and spigot)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11847-0050
tamaño
20 L
Descripción general
These bottles and carboys have a screw in dispensing spigot that can be replaced with a plug (included) when the vessels are used for long-term storage. Heavy knurling on the cap provides excellent grip for opening and closing. The smooth sides accept adhesive labels and can be marked with most indelible markers.
  • Spigot opens fully in one half-turn
  • Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
  • Extra heavy walls, yet lighter than glass
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)