Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 71,10 € |
Acerca de este artículo
71,10 €
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
nominal capacity
4 L (1 gal)
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene 2318-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 2318-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2319-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2318-0020 |
| material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure | material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure | material polypropylene , polypropylene spigot and screw closure | material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| H × D 13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm) | H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm) | H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm) | H × D 15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm) |
| nominal capacity 4 L (1 gal) | nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 10 L (2.5 gal) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?