Documentos clave
Z648418
Quickfit® vertical receiver adapter
joint: ST/NS 24/29
Seleccione un Tamaño
1 EA
71,30 €
71,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
71,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
71,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante / nombre comercial
Quickfit RA 13/33/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
Vacuum connection with screw-thread adapter for flexible tubing.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)