Documentos clave
Z122548
Sigma-Aldrich
Aldrich® student glass lab kit
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Glass Lab Kit, Student Lab Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
944,00 €
944,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
944,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
944,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
Categorías relacionadas
Descripción general
Glassware with standard 14/20 ground-glass joints provides a high-quality, low-cost solution for school laboratories and research. Customize the basic 14/20 kit with your choice of glass components and accessories available. Supplied in a foam-lined storage case. Contact our Glass Center to discuss your custom kit requirements at [email protected]
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • Z122491A. Drying tubes with joint, Joint: ST/NS 14/20SDS
  • Z122394B. Aldrich® vacuum adapter, male ST/NS 14/20, side-portSDS
  • Z122386C. Aldrich® bent vacuum-distilling adapterSDS
  • Z100676D. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kitSDS
  • Z122408E. Aldrich® three-way adapter, Joint: ST/NS 14/20SDS
  • Z122475F. Aldrich® Micro Vigreux column, unjacketed, effective L 90 mmSDS
  • Z413429G. Aldrich® Claisen adapter, without drip-tip, bottom and side ST/NS 14/20SDS
  • Z122483H. Hex-head stopper, plain, Joint: ST/NS 14/20SDS
  • Z122459I. Aldrich® three-neck round-bottom flask, angled, capacity 100 mLSDS
  • Z100641J. Aldrich® single-neck round-bottom flask, capacity 25 mL, Joint: ST/NS 14/20SDS
  • Z122416K. Aldrich® Liebig condenser, overall H 200 mm, Joint: ST/NS 14/20SDS
  • Z543748L. Aldrich® thermometer adapter for Aldrich student glass kitSDS
  • Z100668M. Aldrich® single-neck round-bottom flask, capacity 50 mLSDS
  • Z122513N. Gas-inlet tube for Aldrich® Glassware kitsSDS
  • Z122467O. Aldrich® addition funnel, capacity 50 mL, Joint: ST/NS 14/20SDS
Ver todo (15)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)