According to the manufacturer, the accuracy of Easy-Read® thermometer (temp range -10 TO 260C) is ±1°C, ±1.5°C above 100°C, ±2.5°C above 200°C, and ±3°C above 230°C.
Z423513
Easy-Read® thermometer
temperature -10-260 °C, immersion level, 76 mm
Sinónimos:
immersion thermometer
Seleccione un Tamaño
50,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
50,70 €
Productos recomendados
Características
immersion level 76 mm
envase
pack of 1 ea
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60302-0000
intervalo de medición de la temperatura
-10-260 °C
Longitud
355 mm
D.E.
6-7 mm
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the accuracy please ?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Does this product come with a calibration certificate?
1 respuesta-
According to the manufacture, most thermometers have a traceability certificate, but only calibrated thermometers have calibration reports. This product is not a calibrated thermometer and will not get a calibration certificate.
¿Le ha resultado útil?