Documentos clave
Z610224
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
Seleccione un Tamaño
12 EA
85,80 €
85,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
85,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
85,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
soda-lime glass
Características
class AS
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 1340133
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
300 mm
capacidad
1 mL , 0.007 mL accuracy
color
amber graduations
Descripción general
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)