Documentos clave
Z610151
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
Seleccione un Tamaño
12 EA
94,20 €
94,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
94,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
94,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Hirschmann
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidad
5 mL , 0.03 mL accuracy
color
blue graduations
Descripción general
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)