Documentos clave
Z740931
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
Seleccione un Tamaño
12 EA
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
151,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Características
class A
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
capacidad
2.0 mL
color
orange
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)