Documentos clave
Z566330
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
105,00 €
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
105,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.05100.12.1
Longitud
1,000 mm
eje diám.
12 mm
Descripción general
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)