Documentos clave
Z215155
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
64,40 €
64,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
64,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
64,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.240.2
Longitud
400 mm
Hoja diám.
40 mm
eje diám.
6 mm
Descripción general
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)