Documentos clave
Z238759
PTFE blade for stirrer shafts
blade diam. 125 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
10,50 €
10,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
10,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
10,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 002.1125.1
Hoja diám.
125 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1