Documentos clave
Z556882
Sigma-Aldrich
Aldrich® West condenser
Overall H 110 mm, joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
70,70 €
70,70 €
Precio de catálogo101,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
70,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
70,70 €
Precio de catálogo101,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
Al total
110 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)