Documentos clave
SYND451414
Synthware Dean Stark distillation receiver
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware D4514114, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
160,00 €
160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
160,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D451414
capacidad
5 mL
Descripción general
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)