Documentos clave
Z530336
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
151,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidad
5-7 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)