Documentos clave
SYNB257040L
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 500 mm
Sinónimos:
Synthware B257040L
Seleccione un Tamaño
1 EA
68,20 €
68,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
68,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
68,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware B257040L
D.E. × Al
500 mm
Descripción general
With 10 mm O.D. hose connection.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)