Documentos clave
Z517100
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), five sections
Seleccione un Tamaño
1 EA
190,00 €
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
Joints: ST/NS24/40 (2)
D.I. × D.E.
11 mm × 15 mm
efectiva Al
380 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)