Documentos clave
Z254231
Sigma-Aldrich
Filter Adapter Set
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
Sinónimos:
Adapter Set, Filter Adapter Kit
Seleccione un Tamaño
1 SET
56,10 €
56,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 SET
56,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
56,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
neoprene
rubber
fabricante / nombre comercial
Aldrich
Descripción general
Set of seven black neoprene rubber adapters for Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. One of each size 1 through 7. Withstands autoclaving.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)