Documentos clave
Z156485
Sigma-Aldrich
O-ring set
O-ring set
Viton®
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Viton®
fabricante / nombre comercial
Ace Glass
Descripción general
500 O-rings in a storage box. Thirty sizes ranging from: 1/8 I.D. × 1/4 in. O.D. up to 1 3/4 I.D. × 2 1/8 in. O.D. Use nitrile for economical sealing, Viton® for thermal or chemical resistance.
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. Please specify the diameter of all set of O rings..
    1 respuesta
    1. This O-Ring set includes the items listed below. The O-Ring size is followed by the internal diameter (I.D.).
      35 each with a width of 1.78mm: -006/2.9mm, -007/3.7mm, -008/4.5mm, -009/5.3mm, -010/6.1mm, -011/7.7mm, -012/9.2mm
      20 each with a width of 2.6mm: -110/9.2mm, -111/10.8mm, -112/12.4mm, -113/13.9mm
      16 each with a width of 2.6mm: -114/15.5mm, -115/17.1mm, -116/18.7mm
      10 each with a width of 3.5mm: -210/18.6mm, -211/20.2mm, -212/21.8mm, -213/23.4mm, -214/25.0mm, -215/26.6mm, -216/28.2mm
      7 each with a width of 3.5mm: -217/29.7mm, -218/31.3mm, -219/32.9mm, -220/34.5mm, -221/36.1mm, -222/37.7mm
      5 each with a width of 5.0mm: -325/37.5mm, -326/40.6mm, -327/43.8mm
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What are the dimensions of the O-Rings?
    1 respuesta
    1. The set contains 500 O-rings with the following sizes:
      • 35 each: -006, -007, -008, -009, -010, -011, -012
      • 20 each: -110, -111, -112, -113
      • 16 each: -114, -115, -116
      • 10 each: -210, -211, -212, -213, -214, -215, -216
      • 7 each: -217, -2
      ¿Le ha resultado útil?
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña