Documentos clave
Z504661
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 5.3 mm, wall size 1.78 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
28,40 €
28,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
28,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
28,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855707
D.I.
5.3 mm
pared tamaño
1.78 mm
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)