Documentos clave
Z334545
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
FR50/2S/11A
Seleccione un Tamaño
1 EA
80,00 €
80,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
80,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
80,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Junta
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS14/23
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR50/2S/11A
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
92 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)