Documentos
Z319198
Büchi® model B-585 distillation flask
Rotation drying flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
glass flask
Junta
joint ST/NS neck24/29
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi 037143
capacidad
30 mL
Descripción general
For use with B-580 & B-585 ovens.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG