Documentos clave
Z309192
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
CX7/02/SC
Seleccione un Tamaño
1 EA
187,00 €
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
187,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit CX 7/02/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
Longitud
250 mm
superficie
130 cm2
Descripción general
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)