Documentos clave
Z303186
Quickfit® Liebig condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
C1/12/25/SC
Seleccione un Tamaño
1 EA
57,80 €
57,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
57,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
57,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit C1/12/25/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longitud
250 mm
superficie
130 cm2
Descripción general
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)