Documentos clave
Z302538
Quickfit® Multiple Adapters
top female Joints: ST/NS 19/26 (2), bottom male joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
MA1/3
Seleccione un Tamaño
1 EA
63,40 €
63,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
63,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
63,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female Joints: ST/NS top19/26 (2)
male joint: ST/NS bottom24/29
fabricante / nombre comercial
Quickfit MA 1/3
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
Two neck parallel.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)