Documentos clave
Z303763
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
FR5L/5US/33P
Seleccione un Tamaño
1 EA
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
239,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS24/29
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR5L/5US/33P
disponibilidad
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altura
275 mm
capacidad
5,000 mL
Descripción general
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)