Merck
Z510807
Sigma-Aldrich
Connecting Adapter
female joint: ST/NS 24/40, thread size 13-425
Sinónimos:
747130-1324
Seleccione un Tamaño
1 EA
59,40 €
59,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
59,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
59,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
tamaño de rosca
13-425
Junta
female joint: ST/NS24/40
Descripción general
Connects ground joint glassware to threaded microscale component or sample vials. Excellent for use with splash-guards to recover small quantities of material during rotary evaporation. Order threaded vial connectors separately.
Características y beneficios
  • Accessory for microscale MICROFLEX threaded kits
  • Connects Standard Taper outer ground joint to GPI thread of inner ground joint
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)