Documentos clave
Z303453
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
FR500/3S/2A
Seleccione un Tamaño
1 EA
56,90 €
56,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
56,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
56,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR500/3S/2A
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
150 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
One vertical central neck and one angled side neck
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)