Yes, Aldrich single-neck round-bottom flask, Z414484 is made of borosilicate glass.
Z414484
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
41,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
41,20 €
Productos recomendados
Materiales
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 12
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
50 mm
capacidad
50 mL
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC-
Is the Aldrich single-neck round-bottom flask item Z414484 made of borosilicate glass?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?