Documentos clave
Z334502
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
FR50/1S/1A
Seleccione un Tamaño
1 EA
53,40 €
53,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
53,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
53,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR50/1S/1A
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
89 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
One vertical central neck and one angled side neck
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)