Documentos clave
Z301337
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
RA9/44
Seleccione un Tamaño
1 EA
53,40 €
53,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
53,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
53,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit RA 9/44
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)