Z332275
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, bottle (NS 29/32), polypropylene
Seleccione un Tamaño
12,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
12,30 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
fabricante / nombre comercial
BRAND 704429
Adaptador
bottle (NS 29/32)
GL 32 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)