Documentos clave
Z301094
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
XA21
Seleccione un Tamaño
1 EA
33,00 €
33,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
33,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
33,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit XA 21
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)