Documentos clave
Z229776
Sigma-Aldrich
Drying tube complete for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
borosilicate glass, includes drying tube, desiccant bulb, and removeable vacuum connections
Sinónimos:
Büchi Drying Tube, Oven Drying Tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
876,00 €
876,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
876,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
876,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Büchi 037010
Descripción general
The Buchi B-585 glass drying oven (Z563080 and Z616818) has a completely replaceable drying tube assembly. Assembly comes with the drying tube, desiccant bulb, and removeable vacuum connections. A maximum of 100 mL to 250 mL can be dried using the drying accessory. If required, the drying tube can be ventilated with protective gas. The drying hood can be filled with a drying solution (silica gel, CaCl2 or P2O5) to dry strongly hygroscopic substances.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Preguntas
  1. Hi, Can I ask what is the radius of the drying tube.
    1 respuesta
    1. The tube has a diameter of 50 mm, with the exception of the flange, which is 56 mm. The flange ring diameter is 68 mm and including the flange coupliing, a total of 74 mm at the widest point.
      ¿Le ha resultado útil?